Key Documents
907537
Sigma-Aldrich
(2S,4aR,6S,7R,8R,8aR)-2-phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diol
≥95%
Synonyme(s) :
Phenyl 4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-galactoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H20O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Application
This is a protected galactopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio and 4,6-benzylidine protecting groups.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.