Documents
74560
Sigma-Aldrich
L-Norleucine
≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
(S)-(+)-2-Aminohexanoic acid, (S)-2-Aminocaproic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro Beilstein :
1721750
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D +23±1°, c = 5% in 5 M HCl
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Clé InChI
LRQKBLKVPFOOQJ-YFKPBYRVSA-N
Application
As internal standard in amino acid analysis
Autres remarques
Non-essential amino acid.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
M L Gardner
Analytical biochemistry, 150(1), 174-177 (1985-10-01)
To assess quantitatively the merits of internal standardization, an amino acid mixture of known composition has been analyzed by conventional automated amino acid analysis before and after being subjected to total acid hydrolysis. Both the precision (reproducibility) and the accuracy
End-to-end aggregation of myosin.
H NODA et al.
Biochimica et biophysica acta, 58, 598-601 (1962-04-23)
Internal standards for amino acid analysis.
J F Riordan et al.
Methods in enzymology, 47, 31-40 (1977-01-01)