Principaux documents
650188
Sigma-Aldrich
Methanol solution
suitable for HPLC, contains Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v)
Synonyme(s) :
Dimethyl sulfoxide:Methanol solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CH4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Beilstein:
3662861
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
food and beverages
pb:
65.4 °C (lit.)
Pression de vapeur:
410 mmHg
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Methanol solution, (Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
410 mmHg
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-44 % (lit.)
Concentration
(Methanol:Dimethyl sulfoxide 1:1 (v/v))
Technique(s)
HPLC: suitable
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-98 °C (lit.)
Densité
0.954 g/mL at 20 °C
Application(s)
food and beverages
Format
mixture
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The product is a 1:1(v/v) solution of methanol and dimethylsulfoxide that can be employed for HPLC and UHPLC (Ultra High performance Liquid Chromatography) techniques. This pre-blended solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mathias Schmelcher et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(5), 1453-1465 (2015-01-30)
In the light of increasing drug resistance in Staphylococcus aureus, bacteriophage endolysins [peptidoglycan hydrolases (PGHs)] have been suggested as promising antimicrobial agents. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of nine enzymes representing unique homology groups
Kentaro Fujiwara et al.
EJNMMI research, 4, 29-29 (2014-07-10)
ROBO1 is a membrane protein that functions in axon guidance. ROBO1 contributes to tumour metastasis and angiogenesis and may have potential as a target protein of immunotherapy because ROBO1 is specifically expressed at high levels in hepatocellular carcinoma. In this
Timo Heidt et al.
Circulation research, 115(2), 284-295 (2014-05-03)
Macrophages populate the steady-state myocardium. Previously, all macrophages were thought to arise from monocytes; however, it emerged that, in several organs, tissue-resident macrophages may self-maintain through local proliferation. Our aim was to study the contribution of monocytes to cardiac-resident macrophages
Haruka Oda et al.
Biomaterials, 56, 86-91 (2015-05-03)
A large number of lineage-committed progenitor cells are required for advanced regenerative medicine based on cell engineering. Due to their ability to differentiate into multiple cells lines, multipotent stem cells have emerged as a vital source for generating transplantable cells
Nicolas Vodovar et al.
European heart journal, 35(48), 3434-3441 (2014-08-27)
Increases in plasma B-type natriuretic peptide (BNP) concentrations in those with acutely decompensated heart failure (ADHF) has been mainly attributed to an increase in NPPB gene transcription. Recently, proBNP glycosylation has emerged as a potential regulatory mechanism in the production