34546
2-(Diethylamino)-6-methyl-4-pyrimidinol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
DEAMPY, 2-(Diethylamino)-4-hydroxy-6-methylpyrimidine, 2-(Diethylamino)-6-methyl-1H-pyrimidin-4-one, 2-(Diethylamino)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=NC(N(CC)CC)=NC(C)=C1
InChI
1S/C9H15N3O/c1-4-12(5-2)9-10-7(3)6-8(13)11-9/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11,13)
Clé InChI
NQCPECCCWDWTJJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?