34502
Prometryn-(N2-isopropyl-d7)
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-(Isopropyl-d7-amino)-4-(isopropylamino)-6-methylthio-1,3,5-triazine, N2-(1-Methylethyl-d7)-N4-(1-methylethyl)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Prometryn-d7
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)NC1=NC(SC)=NC(NC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable