Key Documents
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
C9H16(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.22
Numéro Beilstein :
1280879
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥97.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
Clé InChI
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par