256501
Carbonate de calcium
ACS reagent, ≥99.0%, low in alkalies
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Pureté
≥99.0%
Impuretés
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insol. dil. HCl
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤0.0015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
NH4+: ≤0.003%
Na: ≤0.01%
Sr: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Autres remarques
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable