15-1560
Isopentyl acetate
SAJ special grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Acetic acid 3-methylbutyl ester, Isoamyl acetate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
5 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
680 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
Point d'ébullition
142 °C/756 mmHg (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Densité
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup