07-3750
Diiodomethane
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonyme(s) :
Methylene iodide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
9.25 (vs air)
Pureté
≥98.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
67-69 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
5-8 °C (lit.)
Densité
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ICI
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup