Principaux documents
RIE240870488
Rieke Metals, Inc.
4-Methyl-3-(3-trifluoromethylbenzoyl)pyridine
About This Item
Poids moléculaire :
265.23
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-methylpyridin-3-yl)(4-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C14H10F3NO/c1-9-6-7-18-8-12(9)13(19)10-2-4-11(5-3-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
Clé InChI
KPGYAOSEIRPFNS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5622-10