Principaux documents
PRIH93ED828E
Princeton BioMolecular Research, Inc.
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
100 MG
340,96 €
250 MG
425,24 €
500 MG
534,82 €
1 G
677,27 €
Réf. du fournisseur: PBMR362979-100MG
340,96 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
340,96 €
250 MG
425,24 €
500 MG
534,82 €
1 G
677,27 €
About This Item
Poids moléculaire :
249.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PBMR362979-100MG
340,96 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-ethyl-3,6,6-trimethyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-5-15-13(17)12-8(2)11-9(16)6-14(3,4)7-10(11)18-12/h5-7H2,1-4H3,(H,15,17)
Clé InChI
AIOHQVRYRUWFNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
Solid
Product Link
http://store.princetonbio.com/?product_id=PBMR362979