MABE1930
Anti-SIRT2 Antibody, clone 7G5
Synonyme(s) :
EC:2.3.1.286, NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-2, NAD-dependent protein defatty-acylase sirtuin-2, Regulatory protein SIR2 homolog 2, SIR2-like protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7G5, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 43.18 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... SIRT2(22933)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human cerebral cortex tissue extracts.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SIRT2 in Human cortex tissue extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SIRT2 in Western Blotting application. (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated SIRT2 in Immunoprecipitation application (Pandithage, R., et al. (2008). J Cell Biol. 180(5):915-29).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable