MABC189
Anti-PIDD Antibody, clone 1511.1
clone 15F11.1, from mouse
Synonyme(s) :
p53-induced protein with a death domain, Leucine-rich repeat and death domain-containing protein, PIDD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15F11.1, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PIDD1(55367)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution, a 1:500 dilution, and a 1:1,000 dilution detected PIDD in HeLa, A431, and NIH/3T3 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PIDD in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable