MAB80118
Anti-Newcastle Disease Virus Antibody, clone HN14f
clone HN14F, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
NDV
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HN14F, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable