KGW6A2THH1
Polysep™ II 1,0/0,5 µm de dimension de pores nominale, Capsule Opticap® XLT
inlet connection diam. 5/8 in., Opticap® XLT 20, pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XLT20 Polysep II 1.0/0.5 μm 5/8 in. HB
About This Item
Matériaux
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XLT 20
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
62.5 cm (24.6 in.)
Largeur
7.8 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Surface de filtration
0.93 m2
Diam. du raccord d'entrée
5/8 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
19.8 cm (7.8 in.)
Diam. du raccord de sortie
5/8 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤290 mg/capsule
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet hose barb
outlet hose barb
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2