Key Documents
CGEP75TP1
Millipore
Cartouche Millipore Express® SHF
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polyethersulfone membrane (PES)
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
5 in.
Largeur
2.7 in.
Taille du cœur
, polysulfone
Surface de filtration
0.29 m2
Matrice
Millipore Express® SHF
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7
Informations légales
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany