ABE602
Anti-SATB1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
DNA-binding protein SATB1, Special AT-rich sequence-binding protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SATB1(6304)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected SATB1 in human brain cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected SATB1 in 15 µg of A20 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A20 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable