ABE1857
Anti-CEP135
from rabbit
Synonyme(s) :
Centrosomal protoein of 135 kDa, Centrosomal protein 4
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CEP135(9662)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected CEP135 in Electron Microscopy applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP135 in Immunocytochemistry applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash