ABE1420
Anti-Mediator complex subunit 25
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 25, Activator interaction domain-containing protein 1, Activator-recruited cofactor 92 kDa component, ARC92
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MED25(81857)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Peptide Inhibition Analysis: 2 µg/mL from a representative lot blocked Mediator complex subunit 25 in mouse brain tissue lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mediator complex subunit 25 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash