Key Documents
8.55135
Sigma-Aldrich
Ramage Linker Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable