Principaux documents
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2-Butylene carbonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro de classement CE :
403-780-4
Pression de vapeur
0.07 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (10 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
3 cSt
Pf
-45 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Densité
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Application
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
Remarque sur l'analyse
Evaporation Number: <0.01
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13