Documents
8.43954
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H18LiNSi2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
223-725-6
Forme
solid
Point d'ébullition
114-116 °C/1013 hPa
Pf
71 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clé InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup