Principaux documents
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
3,5-Dichloroaniline
100 G
120,00 €
120,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
100 G
120,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
210-948-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Pression de vapeur
40 hPa ( 150 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
620 °C
pb
259-260 °C/1013 hPa
Pf
46-53 °C
Température de transition
flash point 133 °C
Densité
1.58 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Clé InChI
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
271.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
133 °C - closed cup