Principaux documents
8.26001
Sigma-Aldrich
2-(Acetylaminomethyl)-chromen-4-one
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Acetylaminomethyl)-chromen-4-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Code UNSPSC :
12352111
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H11NO3/c1-8(14)13-7-9-6-11(15)10-4-2-3-5-12(10)16-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
YPANBNNTDTUMLB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable