Principaux documents
4.90220
Sigma-Aldrich
Cetylaminhydrofluoride
for synthesis
Synonyme(s) :
Cetylaminhydrofluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H36FN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.46
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
221-588-7
Niveau de qualité
pH
6.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
122-125 °C
Solubilité
0.4 g/L
Masse volumique apparente
230 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C16H35N.FH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17;/h2-17H2,1H3;1H
Clé InChI
KMXTYZBQPJXGNK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Assay (HClO₄): 98 - 102 %
Melting range (lower value): ≥ 122 °C
Melting range (upper value): ≤ 125 °C
Fluoride (F): 7.1 - 7.4 %
Methanol: ≤ 0.3 %
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable