Key Documents
444201
Millipore
D-(+)-Melezitose monohydrate
A substrate for α-glucosidase.
Synonyme(s) :
GlcαFruβ2,1Glcα, H₂O, O-α-D-Glucopyranosyl-(1→3)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O16 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
522.45
Numéro Beilstein :
99539
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Nomenclature NACRES :
NA.79
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]2(CO)O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16.H2O/c19-1-5-8(23)11(26)13(28)16(30-5)32-15-10(25)7(3-21)33-18(15,4-22)34-17-14(29)12(27)9(24)6(2-20)31-17;/h5-17,19-29H,1-4H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10-,11+,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18+;/m1./s1
Clé InChI
CFXAVQUXSYFPDE-ZDVKUAOASA-N
Description générale
A substrate for α-galactosidase.
A substrate for α-glucosidase.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Tatevossian, A. 1982. Arch. Oral Biol. 27, 39.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable