442640-M
L3MBTL1 Ligand, UNC669
A nicotinamido-pyrrolidine compound that targets the second MBT (Malignant Brain Tumor) module of "chromatin lock" L3MBTL1.
Synonyme(s) :
L3MBTL1 Ligand, UNC669, 5-Bromo-N-(4-(pyrrolidinyl)piperidinyl)nicotinamide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
pale orange-yellow
Solubilité
water: 2.5 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable