Principaux documents
1.09012
Supelco
Nessler′s reagent B
for determination of nitrogen solution B: Sodium hydroxide solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
Niveau de qualité
Forme
liquid
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Densité
1.30 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable