Documents
1.00206
Supelco
Phénol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Hydroxybenzène
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro Beilstein :
969616
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-632-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
3.24 (vs air)
Pression de vapeur
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.0-100.5% (bromatometric)
Forme
crystalline solid
Température d'inflammation spontanée
1319 °F
Puissance
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
8.6 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
182 °C (lit.)
Pf
40-42 °C (lit.)
Température de transition
flash point 81 °C
Solubilité
84 g/L
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Clé InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Remarque sur l'analyse
Assay (bromatometric): 99.0 - 100.5 %
Identity (coloring 1): passes test
Identity (coloring 2): passes test
Identity (precipitate): passes test
Appearance: colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals or crystalline masses, deliquescent
Appearance of solution (67 g/l, water): clear and not more intensely coloured than referencesolution B6
Appearance of solution (50 g/l; water): no turbidity or insoluble matter
Acidic substances: passes test
Solidification temperature (Ph Eur): ≥ 39.5 °C
Solidification temperature (ACS): ≥ 40.5 °C
Residue on evaporation (Ph Eur): ≤ 0.05 %
Residue on evaporation (ACS): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup