Documents
07-503
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-p40-phox
Upstate®, from rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCF4(4689)
rat ... Ncf4(500904)
Spécificité
p40-phox
Immunogène
Protéine de fusion marquée par un tag à 6 histidines à l'extrémité C-terminale, et correspondant à la protéine totale p40-phox humaine.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-p40-phox est un anticorps dirigé contre p40-phox et destiné à être utilisé en WB.
Sous-domaine de recherche
Stress oxydant
Qualité
Évaluée en routine par immunotransfert sur des lysats de cellules HL-60 en tampon RIPA.
Description de la cible
40 kDa
Forme physique
Format : Purifié
Protein A purified antibody in 0.1M Tris-Glycine, 0.15M NaCl, 0.05% Sodium Azide, pH 7.4.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
A fluorescently tagged C-terminal fragment of p47phox detects NADPH oxidase dynamics during phagocytosis.
Li, XJ; Tian, W; Stull, ND; Grinstein, S; Atkinson, S; Dinauer, MC
Molecular Biology of the Cell null
Anna-Lena Neehus et al.
Journal of clinical immunology, 42(6), 1244-1253 (2022-05-19)
Autosomal recessive (AR) PKCδ deficiency is a rare inborn error of immunity (IEI) characterized by autoimmunity and susceptibility to bacterial, fungal, and viral infections. PKCδ is involved in the intracellular production of reactive oxidative species (ROS). We studied a 5-year
Regulation of renal epithelial tight junctions by the von Hippel-Lindau tumor suppressor gene involves occludin and claudin 1 and is independent of E-cadherin.
Harten SK, Shukla D, Barod R, Hergovich A, Balda MS, Matter K, Esteban MA, Maxwell PH.
Molecular Biology of the Cell null
F B Wientjes et al.
The Biochemical journal, 296 ( Pt 3), 557-561 (1993-12-15)
The NADPH oxidase generates superoxide in phagocytic cells. It is important for immunity and its deficiency leads to chronic granulomatous disease (CGD). It consists of a membrane-bound flavocytochrome b that lies dormant until activated by the translocation to the plasma
Hassan Dakik et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(3) (2021-04-04)
In acute myeloid leukemia (AML), a low level of reactive oxygen species (ROS) is associated with leukemic stem cell (LSC) quiescence, whereas a high level promotes blast proliferation. ROS homeostasis relies on a tightly-regulated balance between the antioxidant and oxidant