07-473-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Synonyme(s) :
H3K4me3, H3.3B, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 trimethylated, Histone H3, Lys4 trimethylated
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... HIST1H3F(8968)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-473) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys4 trimethylation in HepG2 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2