Principaux documents
MAT386587093
Matrix Scientific
1,3-Difluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.09
Numéro MDL:
Point d'ébullition
85
Iupac Name
3,5-difluorophenyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C7H3F5O/c8-4-1-5(9)3-6(2-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
LDNQHCRDKTWUGG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/087742.html
Boiling point
85
MSDS
https://www.matrixscientific.com/087742.html