Key Documents
MAT379362152
Matrix Scientific
2-Chloro-5-(4-chlorophenyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.09
Numéro MDL:
Pf
104-108
Iupac Name
2-chloro-5-(4-chlorophenyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7Cl2N/c12-10-4-1-8(2-5-10)9-3-6-11(13)14-7-9/h1-7H
Clé InChI
AHHKONLQEWVLGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/086305.html
Melting Point
104-108
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/086305.html