Principaux documents
MAT371484453
Matrix Scientific
1-Allyl-1-methyl-but-3-enylamine hydrochloride
1 G
499,61 €
Réf. du fournisseur: 011652-1G
499,61 €
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
499,61 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 011652-1G
499,61 €
Expédition sous 7 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
61.5-63/30 Torr
Densité
0.8946
Iupac Name
4-methyl-1,6-heptadien-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-4-6-8(3,9)7-5-2;/h4-5H,1-2,6-7,9H2,3H3;1H
Clé InChI
NZJLBDRRSHIKAM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011652.html
Boiling point
61.5-63/30 Torr
Densité
0.8946
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011652.html