Principaux documents
MAT369262973
Matrix Scientific
2-(Difluoromethyl)naphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.18
Numéro MDL:
Pf
72-76
Iupac Name
2-(difluoromethyl)naphthalene
Inchi Code
1S/C11H8F2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clé InChI
ZVBIWWNNFYJULG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/071543.html
Melting Point
72-76
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/071543.html