Principaux documents
MAT369262633
Matrix Scientific
[(5-Ethylisoxazol-3-yl)methyl]amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-ethyl-3-isoxazolyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N2O.ClH/c1-2-6-3-5(4-7)8-9-6;/h3H,2,4,7H2,1H3;1H
Clé InChI
CKPDODLFNLXDSC-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040748.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040748.html