Principaux documents
MAT196009363
Matrix Scientific
[5-(4,5-Dimethyl-thiazol-2-ylcarbamoyl)-2-oxo-2H-pyridin-1-yl]-acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.33
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-{[(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]carbonyl}-2-oxo-1(2H)-pyridinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C13H13N3O4S/c1-7-8(2)21-13(14-7)15-12(20)9-3-4-10(17)16(5-9)6-11(18)19/h3-5H,6H2,1-2H3,(H,18,19)(H,14,15,20)
Clé InChI
ADYRBDDTEOSLKU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/041055.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/041055.html