Principaux documents
MAT184124053
Matrix Scientific
1-(5-Amino-2-methoxy-phenyl)-pyrrolidin-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(5-amino-2-methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c1-15-10-5-4-8(12)7-9(10)13-6-2-3-11(13)14/h4-5,7H,2-3,6,12H2,1H3
Clé InChI
ATWAKSYWVZZWDA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034647.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034647.html