Principaux documents
MAT180695190
Matrix Scientific
N-Benzyl-2,4,5-trichloroaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.59
Numéro MDL:
Pf
46-49
Iupac Name
N-benzyl-2,4,5-trichloroaniline
Inchi Code
1S/C13H10Cl3N/c14-10-6-12(16)13(7-11(10)15)17-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7,17H,8H2
Clé InChI
RGDNLQHAMGBXQV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031662.html
Melting Point
46-49
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031662.html