Principaux documents
MAT113926155
Matrix Scientific
Azepan-1-yl-piperidin-3-yl-methanonetrifluoroacetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.34
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3-piperidinylcarbonyl)azepane trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C12H22N2O.C2HF3O2/c15-12(11-6-5-7-13-10-11)14-8-3-1-2-4-9-14;3-2(4,5)1(6)7/h11,13H,1-10H2;(H,6,7)
Clé InChI
BYQGXFREFQXVKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021522.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021522.html