Principaux documents
MAT089755907
Matrix Scientific
4-Cyclopentyloxy-3-methoxy-benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(cyclopentyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H16O3/c1-15-13-8-10(9-14)6-7-12(13)16-11-4-2-3-5-11/h6-9,11H,2-5H2,1H3
Clé InChI
UMIUDSWQJWYRLW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018726.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018726.html