Key Documents
MAT062354803
Matrix Scientific
4-(2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-thiazol-2-ylamine dihydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-amine dihydrobromide
Inchi Code
1S/C11H10N4S.2BrH/c1-7-10(8-6-16-11(12)14-8)15-5-3-2-4-9(15)13-7;;/h2-6H,1H3,(H2,12,14);2*1H
Clé InChI
BBAPLOXSVGVGSI-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007761.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007761.html