Principaux documents
MAT062354236
Matrix Scientific
1-(2-Methylbenzyl)piperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.77
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO2.ClH/c1-11-5-2-3-6-12(11)9-15-8-4-7-13(10-15)14(16)17;/h2-3,5-6,13H,4,7-10H2,1H3,(H,16,17);1H
Clé InChI
PIQQCSJRMUQPJZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016289.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016289.html