Principaux documents
MAT047031192
Matrix Scientific
1-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.74
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]proline
Inchi Code
1S/C11H12ClNO4S/c12-8-3-5-9(6-4-8)18(16,17)13-7-1-2-10(13)11(14)15/h3-6,10H,1-2,7H2,(H,14,15)
Clé InChI
JXMXHRZHMZMBDK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012124.html
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012124.html