Principaux documents
MAT047028343
Matrix Scientific
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)-1,1,1,2-tetrafluoro-butane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.98
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
pb
110
Densité
1.96
Iupac Name
1,1,1,2-tetrafluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)butane
Inchi Code
1S/C5H4F7I/c6-3(1-2-13,4(7,8)9)5(10,11)12/h1-2H2
Clé InChI
NRVDKMYDLZBFEH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/001104.html
Boiling point
110
Densité
1.96
Pictogrammes
MSDS
https://www.matrixscientific.com/001104.html