MAT047027985
Matrix Scientific
2,3-Dihydro-5H-1,4-dithiino[2,3-b]indole
Réf. du fournisseur: 009832-25MG
408,89 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 009832-25MG
408,89 €
Iupac Name
2,3-dihydro-5H-[1,4]dithiino[2,3-b]indole
Inchi Code
1S/C10H9NS2/c1-2-4-8-7(3-1)9-10(11-8)13-6-5-12-9/h1-4,11H,5-6H2
Clé InChI
VLQFLCQBDYMBJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009832.html