Principaux documents
MAN326367299
Manchester Organics
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
1 G
110,02 €
5 G
268,72 €
Réf. du fournisseur: K22055-1G
110,02 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
110,02 €
5 G
268,72 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: K22055-1G
110,02 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F5O2/c10-5-3(1-2-4(15)16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h1-2H2,(H,15,16)
Clé InChI
KBAMYOFXGBJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K22055