Principaux documents
MAN182106593
Manchester Organics
3-Butynyl p-toluenesulfonate
10 G
116,92 €
25 G
172,12 €
100 G
420,52 €
Réf. du fournisseur: Z10023-10G
116,92 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
10 G
116,92 €
25 G
172,12 €
100 G
420,52 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.28
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: Z10023-10G
116,92 €
Expédition sous 10 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C11H12O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h1,5-8H,4,9H2,2H3
Clé InChI
STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Z10023