Key Documents
LIFH93E3359C
Life Chemicals Inc.
1-(pyridin-3-yl)azetidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(pyridin-3-yl)azetidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C8H11N3.2C2HF3O2/c9-7-5-11(6-7)8-2-1-3-10-4-8;2*3-2(4,5)1(6)7/h1-4,7H,5-6,9H2;2*(H,6,7)
Clé InChI
OTYNENAEPSYSQZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid