Principaux documents
LIFH11E4EF47
Life Chemicals Inc.
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.91
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-iodobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrFIO/c8-5-1-2-6(10)7(9)4(5)3-11/h1-3H
Clé InChI
KOKYNRPQQJADHY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid